Merck
592080
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluorpropylmethacrylat)
About This Item
Lineare Formel:
(C7H7F5O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.140 (lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) ~70 °C(lit.)
Anwendung
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.