Merck
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorbenzil
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 97.70
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 97.70
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COCOC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 97.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-136 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
InChIKey
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)