260851
2-Bromthioanisol
97%
Synonym(e):
2-Bromphenyl-methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.633 (lit.)
bp
145-146 °C/27 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CSc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChIKey
ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- thioether-methyleneborane (PhSCH2B (C6F5)2)2
- 1-dimesitylboryl-2-methylthio-benzene
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter