P57409
2,2′-Pyridil
97%
Synonym(e):
Di-2-pyridylglyoxal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChIKey
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable