Merck
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclen
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyl-tetracylo[8.1.0.02.8.07.11]undecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
Beilstein:
2039581
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +32.5±1°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.493
bp
252-254 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
InChIKey
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)