Fortfahren mit
C-153
Cannabionolsäure (CBNA) -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 336.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.44
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 336.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O1C(c2c(cc(cc2)C)c3c1cc(c(c3O)C(=O)O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C22H26O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h9-12,23H,5-8H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
KXKOBIRSQLNUPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Diese zertifizierte Spiking-Lösung® eignet sich für CBNA-Testverfahren mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Anwendungen zur Prüfung der Wirksamkeit oder des Verunreinigungsprofils von Cannabis, in der Pharmaforschung und forensischen Analytik. Von Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (CRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabinolsäure ist ein nicht-psychoaktives Phytocannabinoid, das bei der Oxidation von Δ9-THCA in Cannabis entsteht.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) in Lösung kann außerdem wie folgt verwendet werden:
  • Gleichzeitige Bestimmung von 16 Phytocannabinoiden in 27 Proben von beschlagnahmtem Cannabis und 9 auf Cannabis basierenden Medikamenten durch Flüssigchromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • Quantitative Analyse von 17 Cannabinoiden in Cannabis- und Hanf-Proben durch LC-MS/MS nach ihrer Flüssig-Fest-Extraktion nach den AOAC- und ASTM-Richtlinien für Cannabis- und Hanf-Matrizenmatrices
  • Auf Flüssigchromatographie(LC)-Diodenarraydetektion (DAD) basierende Auftrennung und Bestimmung von 20 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabis-Proben
  • Serumanalysen zur Identifikation und Quantifizierung von 18 Phytocannabinoiden durch Flüssigchromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zur Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
  • Gravimetrisch mit qualifizierten Präzisionswaagen hergestellt für kleinstmögliche Unsicherheit
  • Unter Argon in zugeschmolzenen Ampullen abgefüllt für eine lange Haltbarkeit
  • In einem praktischen, von der DEA freigestellten Format erhältlich zur Erhöhung der Laboreffizienz
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)