Wichtige Dokumente
616559
Fluoxetin-d5 -hydrochlorid
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Mol-Gew.
350.72 by atom % calculation
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CCNC)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D,6D;
InChIKey
GIYXAJPCNFJEHY-CERKJNTMSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..