616176
2-Deoxyadenosin-ribose-5,5-d2 Monohydrat
97 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1/i2D2;
InChIKey
WZJWHIMNXWKNTO-SUJLILKXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable