Merck
601861
Sigma-Aldrich
Krypton-80Kr
70 atom %
About This Item
Lineare Formel:
80Kr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142003
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
70 atom %
Form
gas
Massenverschiebung
M-4
SMILES String
[80Kr]
InChI
1S/Kr/i1-4
InChIKey
DNNSSWSSYDEUBZ-AHCXROLUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable