Merck
615552
Sigma-Aldrich
Cholin-1,1,2,2-d4 Bromid
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
CHF 814.00
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 814.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2N(CH3)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 814.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Br-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChIKey
JJCWKVUUIFLXNZ-HGFPCDIYSA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)