Merck
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucin-d10
98 atom % D
Synonym(e):
DL-Leucin-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
Größe auswählen
1 G
CHF 1’310.00
CHF 1’310.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’310.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’310.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
293-296 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)