Merck
615056
Sigma-Aldrich
Vinylchlorid-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
Chlorethylen-d3
About This Item
Lineare Formel:
D2C=CDCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
-13.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-153.8 °C (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\[2H])Cl
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2D
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-FUDHJZNOSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)