Merck
448842
Sigma-Aldrich
Methylmethacrylat-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Größe auswählen
5 G
CHF 1’350.00
CHF 1’350.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 1’350.00
About This Item
Lineare Formel:
D2C=C(CD3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’350.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3
InChIKey
VVQNEPGJFQJSBK-KPAILUHGSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)