Merck
614734
Sigma-Aldrich
1-Jodpropan-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Propyl-d7-iodid
Größe auswählen
5 G
CHF 1’200.00
CHF 1’200.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 1’200.00
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2CD2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’200.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-101 °C (lit.)
Dichte
1.820 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChIKey
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)