Merck
613630
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-d3-butan-d8
98 atom % D
Synonym(e):
tert.-Pentyl-d11-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5D11H2N
Molekulargewicht:
98.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2
InChIKey
GELMWIVBBPAMIO-BIQBMNTRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)