59060
2-Methylbutan
analytical standard
Synonym(e):
Isopentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
11.17 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
788 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
8.3 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
Dichte
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?