The method to determine isotopic purity is Mass Spectrometry. This product is an M-Clarity level 200 item. The analytical methods are considered proprietary. Please see the link below to a sample Certificate of Analysis that notes they method:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/48/487090/487090-BULK_______MBBC8728__.pdf
Wichtige Dokumente
487090
Wasser-18O
99 atom % 18O
Synonym(e):
18O-markiertes Wasser
Beschreibung
Normalized with respect to hydrogen
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 18O
Form
liquid
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Mit welcher analytischen Methode wird die Isotopenreinheit geprüft?