Merck
609803
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
20 atom % 17O
Synonym(e):
Methylalkohol-17O
Größe auswählen
1 G
CHF 2’820.00
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 2’820.00
About This Item
Lineare Formel:
CH317OH
Molekulargewicht:
33.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 2’820.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
20 atom % 17O
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
65.4 °C (lit.)
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Informationen über Preise, Verfügbarkeit und Verpackungen erhalten Sie vom Kundendienst für stabile Isotope.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)