Wichtige Dokumente
608963
L-Lysin-2-15N -hydrochlorid
98 atom % 15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
263-264 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i8+1;
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-WWQACITASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?