Merck
611387
Supelco
Harnstoff-13C,15N2 -Lösung
NMR reference standard, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CH415N2O
Molekulargewicht:
63.03
UNSPSC-Code:
12142201
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Konzentration
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
Format
single component solution
Leistungsmerkmale und Vorteile
Indirect detection
Menge
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.00 °C - closed cup