608238
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 77 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
77 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Mol-Gew.
191.47 by atom % calculation (99 atom % 13C; 77 atom % D)
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+13
SMILES String
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable