Merck
552151
Sigma-Aldrich
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
Größe auswählen
1 G
Anfragen
5 G
CHF 3’770.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
Anfragen
5 G
CHF 3’770.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6H5D7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+13
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
D-Glucose ist ein Monosaccharid (Einfachzucker). In lebenden Organismen ist Glucose die Hauptenergiequelle. Sie besitzt eine zyklische Form mit sechs Kohlenstoffatomen. Glucose kommt natürlich in allen Pflanzen und Früchten in freiem oder gebundenem Zustand vor. Sie wird durch Gluconeogenese in der Leber und Niere synthetisiert.
Biochem./physiol. Wirkung
D-Glucose ist an Stoffwechselprozessen beteiligt, wie z. B. der Glycolyse und dem Krebs-Zyklus zur Bildung von Adenosintriphosphaten. In der Leber wird sie als Glycogen gespeichert. D-Glucose-Gruppen bilden durch β-1,4-glycosidische Bindung Zellulose.[1]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydrolysis of cellulose to glucose by solid acid catalysts
Huang YB and Fu Y
Green Chemistry, 15(5), 1095-1111 (2013)
Carl Öster et al.
Science advances, 5(7), eaaw6756-eaaw6756 (2019-08-09)
Ion conduction through potassium channels is a fundamental process of life. On the basis of crystallographic data, it was originally proposed that potassium ions and water molecules are transported through the selectivity filter in an alternating arrangement, suggesting a "water-mediated"
Chaevien S Clendinen et al.
Analytical chemistry, 87(11), 5698-5706 (2015-05-02)
The many advantages of (13)C NMR are often overshadowed by its intrinsically low sensitivity. Given that carbon makes up the backbone of most biologically relevant molecules, (13)C NMR offers a straightforward measurement of these compounds. Two-dimensional (13)C-(13)C correlation experiments like
Shilpa Nargund et al.
Biotechnology progress, 31(5), 1179-1186 (2015-06-23)
(13)C-metabolic flux analysis was used to understand copper deficiency-related restructuring of energy metabolism, which leads to excessive lactate production in recombinant protein-producing CHO cells. Stationary-phase labeling experiments with U-(13)C glucose were conducted on CHO cells grown under high and limiting
Soumya P Behera et al.
Nature communications, 11(1), 5547-5547 (2020-11-05)
Methyl-NMR enables atomic-resolution studies of structure and dynamics of large proteins in solution. However, resonance assignment remains challenging. The problem is to combine existing structural informational with sparse distance restraints and search for the most compatible assignment among the permutations.
Artikel
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.