Merck
607452
Sigma-Aldrich
Essigsäureanhydrid-1,1′-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
Größe auswählen
100 MG
CHF 973.00
CHF 973.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 973.00
About This Item
Lineare Formel:
(CD313CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 973.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
138-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C (lit.)
Dichte
1.164 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1,4+1
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-LNFWYSGTSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)