Merck
605786
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(CH213CH2)7CO2H
Molekulargewicht:
264.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-ZXWYYLDKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable