Merck
489611
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-1,2,3,4-13C4
Größe auswählen
1 G
CHF 1’830.00
CHF 1’830.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’830.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’830.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
402.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
206.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)