Merck
NIST158A
Silizium-Bronze
NIST® SRM® 158a
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
chips
Verpackung
pkg of 150 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Aluminum (Al), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Silicon (Si), Tin (Sn), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromium (Cr), Nickel (Ni), Silver (Ag)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)