Merck
605646
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-16-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-16-13C
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’610.00
CHF 1’610.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’610.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(CH2)14CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’610.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)