Merck
485802
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-1,2-13C2
Größe auswählen
500 MG
CHF 784.00
CHF 784.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 784.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)1313CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 784.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-IIJSWMDNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)