Merck
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromhexadecansäure
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
Synonym(e):
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
Größe auswählen
5 G
CHF 455.00
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 455.00
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2(CH2)14CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
335.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 455.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
bp
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
InChIKey
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.[1]
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review