Merck
603775
Sigma-Aldrich
1-Brom-3-chlorpropan-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Cl13CH213CH213CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
1.622 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
MFESCIUQSIBMSM-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>284.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 140 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)