Merck
588288
Sigma-Aldrich
1-Brombutan-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Butylbromid-4,4,4-d3
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)2CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
100-104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-112 °C (lit.)
Dichte
1.303 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
InChIKey
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Liver, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yohei Sakaguchi et al.
The Analyst, 140(6), 1965-1973 (2015-02-12)
We have developed a novel amino acid analysis method using derivatization of multiple functional groups (amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups). The amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups of the amino acids were derivatized with 1-bromobutane so that the hydrophobicities