Merck
600016
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-13C,d3-benzyl-α-13C,α,α-d2-bromid
98 atom % D, 99 atom % 13C
Synonym(e):
1-Bromoethyl-3-methoxy-13C, d3-benzol-α-13C,α,α-d2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C6D5H4BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
152 °C (lit.)
Dichte
1.486 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cccc(c1)[13C]([2H])([2H])Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3/i1+1D3,6+1D2
InChIKey
ZKSOJQDNSNJIQW-KJVVDLQLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup