Merck
597422
Sigma-Aldrich
Chlormethyl(methyl)dimethoxysilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.67
Beilstein:
2069906
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
InChIKey
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)