Merck
596256
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)-boronsäure
95%
Synonym(e):
(E)-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid, trans-(2-Cyclohexylethenyl)boronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
106-111 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)\C=C\C1CCCCC1
InChI
1S/C8H15BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h6-8,10-11H,1-5H2/b7-6+
InChIKey
FBRJOMMIILHLCG-VOTSOKGWSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Pd-catalyzed coupling reactions
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Sonstige Hinweise
enthält variierende Mengen von Anhydrid
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)