Merck
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chlormethylvinylborsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH=CHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-113 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
InChIKey
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Anwendung
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)