Merck
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitsäuredianhydrid-co-4,4′-oxydianilin), Amidsäure -Lösung
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Synonym(e):
Pyre-M.L.® RC-5097
Größe auswählen
250 ML
CHF 99.70
CHF 99.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
CHF 99.70
About This Item
Lineare Formel:
(C12H12N2O .C10H2O6)x
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 99.70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Brechungsindex
n20/D 1.502
Viskosität
105-135 poise
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible