Wichtige Dokumente
592889
Melamin-triamin-15N3
>80 atom % 15N (triamine), <20 atom % 15N (triazine), ≥97% (CP)
Synonym(e):
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-15N3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
>80 atom % 15N (triamine)
<20 atom % 15N (triazine)
Assay
≥97% (CP)
Mol-Gew.
129.10 by atom % calculation (at 85 atom % 15N3 triamine, 15 atom % 15N3 triazine)
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChIKey
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Urinary tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)