Merck
80038
Supelco
Melamin-triamin-15N3
analytical standard
Synonym(e):
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin-15N3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H615N3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
InChIKey
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hinweis zur Analyse
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Urinary tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3