Merck
592714
Sigma-Aldrich
1-Benzoylpiperazin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.70
Beilstein:
3717496
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Cl[H].O=C(N1CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O.ClH/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13;/h1-5,12H,6-9H2;1H
InChIKey
KSVFXAZDBKITEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)