Merck
591793
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropan-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C15NO2
Molekulargewicht:
104.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
bp
126-127 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
InChIKey
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)