Merck
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromphenyl)morpholin
97%
Synonym(e):
N-(4-Bromphenyl)morpholin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
InChIKey
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)