Wichtige Dokumente
588733
(−)-Menthol
≥99%, sublimed
Synonym(e):
(1R,2(S),5R)-(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −50°, c = 10% in ethanol
bp
212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?