Merck
W266590
Sigma-Aldrich
L-Menthol
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
(−)-Menthol, (1R,2(S),5R)-(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol
Größe auswählen
W266590-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 114.00
4 KG
CHF 375.00
25 KG
CHF 1’980.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W266590-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 114.00
4 KG
CHF 375.00
25 KG
CHF 1’980.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
FEMA-Nummer:
2665
Beilstein:
1902293
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
65c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
02.015
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]22/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
bp
212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cooling; minty; camphoraceous
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natürliches Vorkommen: Mentha-Spezies.
L-Menthol ist die Hauptkomponente von Pfefferminzöl. Es wird aufgrund des charakteristischen Pfefferminzgeschmacks und der kühlenden Wirkung häufig in Zuckerwaren, Kosmetikartikeln und Zahnpasten verwendet.[1]
Anwendung
  • Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: Untersucht die Verwendung von hydrophoben eutektischen Lösungsmitteln auf L-Menthol-Basis für die effiziente Schwermetallextraktion und hebt das Potenzial für die Reinigung und Rückgewinnung von wertvollen Metallen aus Abfallströmen hervor (Suljkanović et al., 2024).
  • Eco-Friendly Production of Boron Nitride Nanosheets via Deep Eutectic Solvents and Their Application in Enhancing Thermal Conductivity of PVDF Composites.: Untersuchung der Rolle von L-Menthol bei der Synthese von Bornitrid-Nanoblättern unter Verwendung von Ansätzen der grünen Chemie, um die Materialeigenschaften von Verbundstoffen zu verbessern, in der Elektronik und in technischen Anwendungen verwendet werden (Sang et al., 2024).
  • Supramolecular Structure of the β-Cyclodextrin Metal-Organic Framework Optimizes Iodine Stability and Its Co-delivery with l-Menthol for Antibacterial Applications.: Zeigt die neuartige Verwendung von L-Menthol in Verbindung mit metallorganischen Gerüsten zur Entwicklung moderner antibakterieller Trägersysteme, die eine verbesserte Stabilität und Wirksamkeit bei medizinischen und Gesundheitsprodukten bieten (Zhao et al., 2024).
  • Acid-based deep eutectic solvents followed by GFAAS for the speciation of As(III), As(V), total inorganic arsenic and total arsenic in rice samples.: Einsatz von L-Menthol in innovativen Lösungsmittelsystemen zur Arsenspeziation, was zur sichereren Nahrungsmittelproduktion und effektiven Überwachung von Verunreinigungen in landwirtschaftlichen Produkten beiträgt (Fattahi et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Geschmack entsteht bei 25 ppm
Sonstige Hinweise
W250309 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
A Gelal et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 66(2), 128-135 (1999-08-25)
Menthol is widely used in a variety of commercial products and foods, but its clinical pharmacology is not well studied. To determine the disposition kinetics and to examine subjective and cardiovascular effects of menthol, we conducted a crossover placebo-controlled study
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
Questions
  1. W266590-SAMPLE-K; What is the size of the sample pack
    1 answer
    1. The pack size for the sample size is 10 g.