Wichtige Dokumente
718106
Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amin
99 atom % D
Synonym(e):
2-Aminopropan-d7, 2-Aminopropan-d6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
33-34 °C
Dichte
0.762 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
JJWLVOIRVHMVIS-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)