Merck
579939
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
231-235 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2nc(N)nc(N)n2
InChI
1S/C10H11N5O/c1-16-7-4-2-6(3-5-7)8-13-9(11)15-10(12)14-8/h2-5H,1H3,(H4,11,12,13,14,15)
InChIKey
WBDWTNWLWBQFJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)