Merck
D6875
21-Hydroxyprogesteron
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), Mineralocorticoid, powder
Synonym(e):
11-Deoxycorticosteron, 21-Hydroxy-4-pregnen-3,20-dion, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dion, Cortexon, DOC, Desoxycorton, Kendall’s desoxy compound B (Desoxycorticosteron), ‘Reichstein Q’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-596-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2062123
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
21-Hydroxyprogesteron, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)