Merck
576670
Sigma-Aldrich
Laurinsäure-[3-(dimethylamino)-propylamid]
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CONH(CH2)3N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
34.5-38.5 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
InChI
1S/C17H36N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2)3/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
InChIKey
TWMFGCHRALXDAR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable