Merck
574945
Sigma-Aldrich
Hexaamminnickel(II)-bromid
99.999%
About This Item
Lineare Formel:
[Ni(NH3)6]Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.999%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES String
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)