Wichtige Dokumente
574600
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?