Wichtige Dokumente
571172
[4-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid -Lösung
0.25 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]c1ccc(CN2CCCC2)cc1
InChI
1S/C11H14N.BrH.Mg/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12;;/h2-3,6-7H,4-5,8-10H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
SMCUOBSDAGTZFC-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- In the combinatorial preparation of rosamine derivatives, which are applicable as fluorescent probes in monitoring cellular glutathione (GSH) levels.[1]
- In the synthesis of 4,5-disubstituted-2-aminoimidazole−triazole derivatives having antibiofilm activity.[2]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)